4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8146-1G
PC8146-25G
PC8146-5G
APOSPC8146-1GEA
622
CZK
APOSPC8146-1G
APOSPC8146-25G
APOSPC8146-5G
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆ClFO MW: 160.58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143292 CAS číslo: 202925-10-8 |