Tisk…
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8144-1G PC8144-250MG
APOSPC8144-1GEA 2160 CZK
APOSPC8144-1G APOSPC8144-250MG
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₁₂H₆ClFN₂
Bod tání: 173…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215072
CAS číslo: 31776-83-7