Tisk…
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 6'-CHLORO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-FORMOTOLUIDIDE, N-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)formamide
PC8143-1G PC8143-5G
APOSPC8143-1GEA 3340 CZK
APOSPC8143-1G APOSPC8143-5G
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021000
CAS číslo: 657-63-6