Tisk…
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC8139-100G PC8139-25G PC8139-5G
APOSPC8139-100GEA 6090 CZK
APOSPC8139-100G APOSPC8139-25G APOSPC8139-5G
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.14
Bod tání: 121…123 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142713
CAS číslo: 98619-07-9