Tisk…
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8138-1G PC8138-500MG PC8138-5G
APOSPC8138-1GEA 15180 CZK
APOSPC8138-1G APOSPC8138-500MG APOSPC8138-5G
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₂Cl₂F₃N₃O
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172868
CAS číslo: 260553-15-9