Tisk…
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8137-1G PC8137-500MG
APOSPC8137-1GEA 22390 CZK
APOSPC8137-1G APOSPC8137-500MG
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₆H₁₃Cl₂F₃N₂O₂
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664603
CAS číslo: 339014-65-2