Tisk…
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8136-1G PC8136-500MG
APOSPC8136-1GEA 15180 CZK
APOSPC8136-1G APOSPC8136-500MG
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone 97%
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone
Vzorec: C₁₃H₁₁Cl₂F₃N₄O₂
Bod tání: 149…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793844
CAS číslo: 338399-91-0