Tisk…
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8133-1G PC8133-500MG PC8133-5G
APOSPC8133-1GEA 15180 CZK
APOSPC8133-1G APOSPC8133-500MG APOSPC8133-5G
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂F₃N₃O
MW: 316,11 g/mol
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126811
CAS číslo: 339096-66-1