Tisk…
[5-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8132-1G PC8132-500MG
APOSPC8132-1GEA 18980 CZK
APOSPC8132-1G APOSPC8132-500MG
[5-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₂ClF₃N₂OS
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172667
CAS číslo: 318469-47-5