Tisk…
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8125-1G PC8125-500MG PC8125-5G
APOSPC8125-1GEA 15180 CZK
APOSPC8125-1G APOSPC8125-500MG APOSPC8125-5G
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈BrF₃N₂OS
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935942
CAS číslo: 321848-45-7