Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8123-1G PC8123-10G PC8123-5G
APOSPC8123-1GEA 827 CZK
APOSPC8123-1G APOSPC8123-10G APOSPC8123-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236297
CAS číslo: 243977-21-1