Tisk…
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC8117-1G PC8117-25G PC8117-5G
APOSPC8117-1GEA 622 CZK
APOSPC8117-1G APOSPC8117-25G APOSPC8117-5G
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Bod varu: 54 °C/ 0,4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272564
CAS číslo: 402-11-9