Tisk…
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-(N-cyclopropylsulphamoyl)benzotrifluoride
PC8108-1G PC8108-250MG
APOSPC8108-1GEA 8100 CZK
APOSPC8108-1G APOSPC8108-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₉BrF₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801015
CAS číslo: 951884-61-0