Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC8106-1G
PC8106-25G
PC8106-5G
APOSPC8106-1GEA
992
CZK
APOSPC8106-1G
APOSPC8106-25G
APOSPC8106-5G
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₆FNO₄ MW: 199.14 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800921 CAS číslo: 151504-81-3 |