Tisk…
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8097-1G PC8097-250MG
APOSPC8097-1GEA 4960 CZK
APOSPC8097-1G APOSPC8097-250MG
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BClFO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800880
CAS číslo: 957120-93-3