2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
PC8096-10G
PC8096-1G
APOSPC8096-10GEA
9530
CZK
APOSPC8096-10G
APOSPC8096-1G
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone 95%
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅ClF₂O MW: 190.58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671761 CAS číslo: 121872-94-4 |