Tisk…
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC8091-1G PC8091-5G PC8091-10G
APOSPC8091-1GEA 622 CZK
APOSPC8091-1G APOSPC8091-5G APOSPC8091-10G
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09033749
CAS číslo: 481075-59-6