Tisk…
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8089-5G PC8089-1G PC8089-25G
APOSPC8089-5GEA 744 CZK
APOSPC8089-5G APOSPC8089-1G APOSPC8089-25G
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09864700
CAS číslo: 58534-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III