Tisk…
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8083-100MG PC8083-25MG
APOSPC8083-100MGEA 10350 CZK
APOSPC8083-100MG APOSPC8083-25MG
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₃Cl₂F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800927
CAS číslo: 951884-93-8