Tisk…
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8079-1G PC8079-5G
APOSPC8079-1GEA 3740 CZK
APOSPC8079-1G APOSPC8079-5G
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₁BrFNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02556038
CAS číslo: 321705-40-2