Tisk…
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8077-1G PC8077-250MG
APOSPC8077-1GEA 8200 CZK
APOSPC8077-1G APOSPC8077-250MG
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800888
CAS číslo: 957121-11-8