Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8075-5G PC8075-1G PC8075-25G
APOSPC8075-5GEA 827 CZK
APOSPC8075-5G APOSPC8075-1G APOSPC8075-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01656033
CAS číslo: 58458-10-9