Tisk…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
PC8071-100MG PC8071-250MG PC8071-1G
APOSPC8071-100MGEA 0 CZK
APOSPC8071-100MG APOSPC8071-250MG APOSPC8071-1G
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
For HPLC labeling.
Vzorec: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Bod tání: 52…54 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00010196
CAS číslo: 29270-56-2