Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8069-1G PC8069-5G
APOSPC8069-1GEA 3410 CZK
APOSPC8069-1G APOSPC8069-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C6H3F4N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864698
CAS číslo: 936841-73-5