Tisk…
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8059-1G PC8059-10G PC8059-5G
APOSPC8059-1GEA 7050 CZK
APOSPC8059-1G APOSPC8059-10G APOSPC8059-5G
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₄F₃N₃O₂S
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836179
CAS číslo: 1209904-67-5