Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8058-1G PC8058-250MG PC8058-5G
APOSPC8058-1GEA 910 CZK
APOSPC8058-1G APOSPC8058-250MG APOSPC8058-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234904
CAS číslo: 885271-64-7