Tisk…
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8057-1G PC8057-5G PC8057-250MG
APOSPC8057-1GEA 2980 CZK
APOSPC8057-1G APOSPC8057-5G APOSPC8057-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Bod tání: 92…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836171
CAS číslo: 885694-00-8