Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8056-1G PC8056-250MG PC8056-5G
APOSPC8056-1GEA 4270 CZK
APOSPC8056-1G APOSPC8056-250MG APOSPC8056-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263211
CAS číslo: 1000339-98-9