Tisk…
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC8054-1G PC8054-5G
APOSPC8054-1GEA 5200 CZK
APOSPC8054-1G APOSPC8054-5G
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,06 g/mol
Bod varu: 77…78 °C/10mmHg
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425928
CAS číslo: 774-93-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III