Tisk…
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8053-1G PC8053-250MG
APOSPC8053-1GEA 10190 CZK
APOSPC8053-1G APOSPC8053-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07376192
CAS číslo: 347187-18-2