Tisk…
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline, N,N-Dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline
PC8048-1G PC8048-5G
APOSPC8048-1GEA 622 CZK
APOSPC8048-1G APOSPC8048-5G
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₈H₉FN₂O₂
MW: 184,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116334
CAS číslo: 69261-01-4