Tisk…

2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8043-5G PC8043-25G
APOSPC8043-5GEA 3250 CZK
APOSPC8043-5G APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₂F₇N
Bod varu: 185…187 °C
Hustota: 1,687 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00091518
CAS číslo: 651-83-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR