Tisk…
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 1740 CZK
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃OS
Bod tání: 28…31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236332
CAS číslo: 713-67-7