3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-3,3,3-trifluoropropanoic acid, H-DL-3,3,3-TriF-Ala-OH
PC8041-1G
PC8041-100MG
PC8041-250MG
APOSPC8041-1GEA
6420
CZK
APOSPC8041-1G
APOSPC8041-100MG
APOSPC8041-250MG
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Vzorec:
C₃H₄F₃NO₂ Bod tání: 231…234 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004263 CAS číslo: 17463-43-3 EINECS: 241-478-2 |