Tisk…
Zirconium tetrafluoride 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8040-25G PC8040-5G
APOSPC8040-25GEA 2580 CZK
APOSPC8040-25G APOSPC8040-5G
Zirconium tetrafluoride 99,5%
Zirconium tetrafluoride
Vzorec: F₄Zr
Bod varu: 910 °C
Bod tání: 640 °C
Hustota: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011307
CAS číslo: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8,II