Tisk…
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8038-1G PC8038-5G
APOSPC8038-1GEA 3740 CZK
APOSPC8038-1G APOSPC8038-5G
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800902
CAS číslo: 951884-02-9