Tisk…
Zinc fluoride, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8030-100G PC8030-250G PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA 2580 CZK
APOSPC8030-100G APOSPC8030-250G APOSPC8030-25G
Zinc fluoride, anhydrous 99%
Zinc fluoride
Vzorec: F₂Zn
MW: 103.39
Bod varu: 1500 °C
Bod tání: 872 °C
Hustota: 4.95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011298
CAS číslo: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9