Tisk…
Yttrium(III) fluoride 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
PC8024-100G PC8024-25G
APOSPC8024-100GEA 10780 CZK
APOSPC8024-100G APOSPC8024-25G
Yttrium(III) fluoride 99.99%
Yttrium(III) fluoride
Vzorec: F₃Y
Bod tání: 1387 °C
Hustota: 4,01 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049714
CAS číslo: 13709-49-4