Tisk…
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8023-25G PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA 10580 CZK
APOSPC8023-25G APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NS
Bod tání: 30…34 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236333
CAS číslo: 347-55-7
EINECS: 206-473-1