4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
PC8021-25G
PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA
2900
CZK
APOSPC8021-25G
APOSPC8021-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Vzorec:
C₈H₇F₃N₂O MW: 204.15 g/mol Bod tání: 115…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051703 CAS číslo: 339-59-3 |