Tisk…
Xenon difluoride 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8020-1G PC8020-25G PC8020-5G
APOSPC8020-1GEA 2490 CZK
APOSPC8020-1G APOSPC8020-25G APOSPC8020-5G
Xenon difluoride 99,9%
Xenon difluoride
Convenient fluorinating agent
Vzorec: F₂Xe
Bod tání: 129 °C
Hustota: 4,32 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040538
CAS číslo: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II