Tisk…
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
PC8019-1G PC8019-5G PC8019-250MG
APOSPC8019-1GEA 5390 CZK
APOSPC8019-1G APOSPC8019-5G APOSPC8019-250MG
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide
Vzorec: C₉H₉BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800904
CAS číslo: 951884-08-5