Tisk…
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8017-1G PC8017-5G
APOSPC8017-1GEA 622 CZK
APOSPC8017-1G APOSPC8017-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BF₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09801043
CAS číslo: 863868-37-5