Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8005-5G PC8005-1G
APOSPC8005-5GEA 4860 CZK
APOSPC8005-5G APOSPC8005-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115855
CAS číslo: 886497-07-0