Tisk…
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7999-1G PC7999-5G
APOSPC7999-1GEA 5790 CZK
APOSPC7999-1G APOSPC7999-5G
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₆FIN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11053924
CAS číslo: 1060817-10-8