Tisk…
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7997-500MG PC7997-1G
APOSPC7997-500MGEA 15940 CZK
APOSPC7997-500MG APOSPC7997-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₁F₃N₂OS
Bod tání: 42…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864683
CAS číslo: 1000339-88-7