Tisk…
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-thiotoluene
PC7992-1G PC7992-500MG PC7992-5G
APOSPC7992-1GEA 7870 CZK
APOSPC7992-1G APOSPC7992-500MG APOSPC7992-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Vzorec: C₇H₇FS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06201800
CAS číslo: 845823-04-3