4-Amino-3-fluorothiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7991-1G
PC7991-5G
APOSPC7991-1GEA
3310
CZK
APOSPC7991-1G
APOSPC7991-5G
4-Amino-3-fluorothiophenol
4-Amino-3-fluorothiophenol
Vzorec:
C₆H₆FNS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09835280 CAS číslo: 15178-48-0 |