2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7987-1G
PC7987-5G
APOSPC7987-1GEA
1750
CZK
APOSPC7987-1G
APOSPC7987-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₅H₂F₁₀O₃S Bod varu: 118…120 °C/732mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093339 CAS číslo: 6401-01-0 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |