2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7986-1G
PC7986-500MG
PC7986-5G
APOSPC7986-1GEA
6020
CZK
APOSPC7986-1G
APOSPC7986-500MG
APOSPC7986-5G
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₇H₄F₃IN₂O₂ Bod tání: 168…170 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14560547 CAS číslo: 400-69-1 |